Documenti fondamentali
8.20051
Sigma-Aldrich
Aluminium
(granulated) for synthesis
Sinonimo/i:
Aluminium
Scegli un formato
100 G
30,90 €
1 KG
120,00 €
30,90 €
Spedizione prevista il26 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
30,90 €
1 KG
120,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
Numero indice EU:
231-072-3
NACRES:
NA.22
30,90 €
Spedizione prevista il26 febbraio 2025Dettagli
Livello qualitativo
P. ebollizione
2467 °C/1013 hPa
Punto di fusione
660 °C
Densità
2.70 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test