Documenti fondamentali
GF46923813
Aluminum
mesh, nominal aperture 0.11 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.1 mm
Sinonimo/i:
AL008722
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
mesh
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 469-238-13
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Apertura nominale
0.11 mm
Misura
100 × 100 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)