266558
Aluminum
wire, diam. 1.0 mm, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminium wire
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
wire
Temp. autoaccensione
1400 °F
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Diametro
1.0 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A lithium-aluminium heterobimetallic dimetallocene.: This paper introduces a novel bimetallic compound combining lithium and aluminium, offering insights into their cooperative effects in chemical synthesis and potential applications in material science (Bischoff IA et al., 2024).
- Tridentate Lewis Acids Based on Tribenzotriquinacene Chalices.: Discusses the synthesis of new tridentate Lewis acids using tribenzotriquinacene frameworks, enhancing our understanding of their chemical behavior and applications in catalysis (Franke M et al., 2024).
Quantità
- 5 m (approximately 10.5 g)
- 25 m (approximately 52.5 g)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.