Documenti fondamentali
8.18964
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
211-765-7
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>600 °C (DIN 51794)
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5-11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
270 °C/1013 hPa
Punto di fusione
144-147 °C
Temp. transizione
flash point 155 °C (DIN 51758)
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methylimidazole for synthesis. CAS 693-98-1, pH 10.5 - 11.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 142 °C
Melting range (upper value): ≤ 145 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5