Documenti
8.18732
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Hexanedione, propyl diketone, methylpropylglyoxal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
223-350-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
13 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-5.9 % (v/v)
P. eboll.
130 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 28 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup