Documenti
8.18555
Sigma-Aldrich
2,3-Pentanedione
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Pentanedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
209-984-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
28.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Temp. autoaccensione
265 °C
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-10.9 % (v/v)
pH
4 ( in H2O)
Punto di fusione
-52 °C
Temp. transizione
flash point 18 °C
Solubilità
60 g/L
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.966
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - open cup