272213
Cyclopropanecarboxaldehyde
98%
Sinonimo/i:
1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropanecarbaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4298 (lit.)
P. eboll.
98-101 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CC1CC1
InChI
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter