Documenti fondamentali
8.18568
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-964-2
Livello qualitativo
Stato
solid
Limite di esplosione
0.6 % (v/v)
P. ebollizione
284 °C/1013 hPa
Punto di fusione
26-29 °C
Temp. transizione
flash point >112 °C
Solubilità
insoluble 0.05 g/L
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 112 °C