8.18490
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
240 °C
P. eboll.
264-266 °C/1013 hPa
Punto di fusione
56-59 °C
Temp. transizione
flash point 128 °C
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
528 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C