Documenti fondamentali
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Nitrobenzimidazole
Scegli un formato
100 G
88,90 €
88,90 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
88,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Numero indice EU:
202-341-2
NACRES:
NA.22
88,90 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
204-208 °C
Solubilità
0.5 g/L
Densità bulk
270 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3