Documenti
8.18242
Sigma-Aldrich
Oxalic acid dihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
(COOH)2 · 2 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-634-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.000312 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (manganometric)
Forma fisica
solid
Potenza
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
P. eboll.
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
98-100 °C
Temp. transizione
flash point 157 °C (decomposition)
Solubilità
>100 g/L
Densità
1.65 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
813 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Nanomaterial Synthesis:</strong> During the co-precursor driven solid-state thermal reactions oxalic acid dihydrate is used to produce hematite nanomaterials, providing insights into its role in enhancing reaction kinetics for material science applications (Chakraborty et al., 2023).</li>
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Polymer Research:</strong>oxalic acid dihydrate is used in modifying the supramolecular structure of bamboo to facilitate the production of lignin-containing nanocellulose, highlighting its utility in sustainable material processing (Wang et al., 2023).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7