Documenti fondamentali
8.18197
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylallylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine
Scegli un formato
25 ML
214,00 €
214,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
214,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
218-458-7
NACRES:
NA.22
214,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 8 °C
Densità
0.730 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC=C)(C)C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.718 - 0.722
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup