Documenti fondamentali
542687
Sigma-Aldrich
Diallylmethylamine
97%
Scegli un formato
1 G
75,80 €
75,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
75,80 €
About This Item
Formula condensata:
(CH2=CHCH2)2NCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
75,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
111 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H13N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H,1-2,6-7H2,3H3
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Diallylmethylamine is a tertiary amine. It can be prepared from the reaction between aqueous methylamine and allylchloride in the presence of polyglycol-400 (phase transfer catalyst).[1]
Applicazioni
Diallylmethylamine may be used in the synthesis of the following:
  • diallyldimethylammonium iodide[2]
  • diallylethylmethylammonium bromide[2]
  • diallylbenzylmethylammonium chloride[2]
  • alkyl substituted diallylmethyl quaternary ammonium salt monomers[3]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Diallylmethylamine by Phase Transfer Catalysis.
Xiao Y, et al.
Chinese Journal of Applied Chemistry / Ying Yong Hua Xue, 21(8), 818-818 (2004)
Base stable pyrrolidinium cations for alkaline anion exchange membrane applications.
Gu F, et al.
Macromolecules, 47(19), 6740-6747 (2014)
Synthesis and Characterization of Diallylmethylalkyl Quaternary Ammonium Salts.
Tao XP and Zhang YJ.
Fine Chemicals / ????, 7, 028-028 (2014)