8.14992
Hexyl butyrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexyl butyrate, Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
Scegli un formato
130,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
130,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 83 °C
Densità
0.865 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCCCCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup