Documenti
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
206-328-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
7.97 g/L
Densità
1.293 g/cm3 at 18 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1