Vai a
A0876
N-Acetyl-D-leucine
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays and cell cutlure
Sinonimo/i:
N-acetyl-D-Leucine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
599,00 €
449,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
449,25 €
Prezzo di listino599,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Acetyl-D-leucine,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
WXNXCEHXYPACJF-SSDOTTSWSA-N
Application
N-Acetyl-D-leucine may be used with other D-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of D-aminoacylase(s)/amidohydrolase(s).
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-D-leucine is a substrate for D-aminoacylase from Alcaligenes xylosoxydans subsp. xylosoxydans A-6. N-Acetyl-D-leucine is used to help differentiate members of the amidohydrolase enzyme superfamily. It is a preferred substrate of Gox1177 from Gluconobacter oxidans.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2010E5008A3133
description
-
description
-
description
≥97% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
deacetylase assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
colorless to white
color
white
color
colorless to white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)