Documenti fondamentali
8.14811
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tritolyl phosphate
Scegli un formato
250 ML
66,40 €
1 L
152,00 €
66,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
66,40 €
1 L
152,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
215-548-8
NACRES:
NA.22
66,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.04 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point >200 °C
Densità
1.14 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2