Documenti fondamentali
8.14633
Sigma-Aldrich
Betain hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Betain hydrochloride
Scegli un formato
100 G
34,20 €
1 KG
136,00 €
34,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
34,20 €
1 KG
136,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-683-1
NACRES:
NA.22
34,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
400 °C
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
242-246 °C
Solubilità
647 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3