Documenti fondamentali
8.00948
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Scegli un formato
5 G
24,90 €
250 G
47,40 €
1 KG
117,00 €
50 KG
4.230,00 €
24,90 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
24,90 €
250 G
47,40 €
1 KG
117,00 €
50 KG
4.230,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H8N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
206-369-6
NACRES:
NA.22
24,90 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
300 g/L
Densità bulk
650 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1