805823
Ethylammonium Iodide
Sinonimo/i:
Ethanamine hydriodide, Greatcell Solar®
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
193 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3