Documenti fondamentali
8.14472
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
Sinonimo/i:
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
Scegli un formato
25 G
66,80 €
100 G
76,40 €
250 G
143,00 €
66,80 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
66,80 €
100 G
76,40 €
250 G
143,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
207-353-1
NACRES:
NA.22
66,80 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
205-208 °C
Temp. transizione
flash point 66 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C