Vai a
573100
SATA
Sinonimo/i:
SATA, N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
190,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.23
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.47
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
190,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
InChI key
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
General description
A useful agent for introducing thiol groups, in protected form, into various proteins. Reacts with primary amines to add protected sulfhydryl groups. When treated with hydroxylamine, yields a free sulfhydryl group that can be conjugated to maleimide-modified proteins.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Duncan, R.J., et al. 1983. Anal. Biochem.132, 68.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9043I6256M5525
SATA
Millipore
573100
SATA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c