8.14439
2-Propylvaleric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Propylvaleric acid, Dipropylacetic acid, Valproic acid, 2-Propylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1 % (v/v)
P. eboll.
220 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 111 °C
Densità
0.905 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup