Documenti fondamentali
8.14342
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
Scegli un formato
250 ML
26,40 €
1 L
67,10 €
26,40 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
26,40 €
1 L
67,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-079-1
NACRES:
NA.22
26,40 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.28 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
268 °C
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.76-8.14 % (v/v)
P. ebollizione
199 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-92 °C
Temp. transizione
flash point 85 °C
Densità
0.872 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C