8.17018
Poli(etilenglicole)
20000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
PEG
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
scales
Temp. autoaccensione
>320 °C
PM
average Mn 20000
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
58-63 °C
Temp. transizione
flash point 260 °C
Solubilità
500 g/L
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento