Documenti fondamentali
748854
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane solution
1 M in dichloromethane
Sinonimo/i:
Iodotrimethylsilane solution, TMS iodine, TMS-I, TMSI, Trimethyliodosilane
Scegli un formato
100 ML
331,00 €
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
331,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9ISi
Peso molecolare:
200.09
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1 M in dichloromethane
Indice di rifrazione
n20/D 1.433
Densità
1.334 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Iodotrimethylsilane [(CH3)3SiI] is an important and versatile organosilicon reagent with wide applications in organic synthesis. It is used as a neutral nucleophilic reagent, trimethylsilylating agent, Lewis acid catalyst, reducing agent and dehydrating agent in many organic reactions.[1]
Applicazioni
Iodotrimethylsilane can be used as:
  • A reagent in the hydroiodation of ynamides to yield the important building blocks (E)-α-iodoenamides.[2]
  • A reagent in the synthesis of (1-iodovinyl) arenes by hydroiodation of trimethylsilyl ethynylarenes.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
One-step synthesis of (1-iodovinyl) arenes from trimethylsilyl ethynylarene through iodotrimethylsilane-mediated hydroiodation
Sato AH, et al.
Tetrahedron Letters, 53(28), 3585-3589 (2012)
Regio-and stereospecific synthesis of (E)-α-iodoenamide moieties from ynamides through iodotrimethylsilane-mediated hydroiodation
Sato AH, et al.
Tetrahedron Letters, 54(10), 1309-1311 (2013)
Iodotrimethylsilane
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is known of the mechanism of reactions involving product 195529, Iodotrimethylsilane?
    1 risposta
    1. The mechanism for cleavage of esters is described in PNAS, 75(1), 4-6 (1978).The authors go on to explain that the data do not support a previously published mechanism via a carbenium iodide.The paper also discusses the cleavage of ethers using iodotrimethylsilane. It appears that this is not as efficient as cleavage of esters, and a couple of mechanisms (pages 5 and 6) are proposed.Olah also described the cleavage of the phosphate esters in peptides that contain phosphate esters, using iodotrimethylsilane (Tetrahedron, 38, 2225 (1982)). The amide linkages in the peptide backbone are not cleaved.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.