Documenti fondamentali
8.14152
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
for synthesis
Sinonimo/i:
trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene
Scegli un formato
100 G
146,00 €
146,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-098-5
NACRES:
NA.22
146,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
P. ebollizione
306-307 °C/1013 hPa
Punto di fusione
121-124 °C
Solubilità
0.00029 g/L
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7