Documenti
8.14037
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 6-Amino-2-thiocytosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
213-721-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>280 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3