Documenti fondamentali
8.08610
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloroethanol, ß,ß,ß-Trichloroethyl alcohol
Scegli un formato
10 ML
51,10 €
100 ML
122,00 €
51,10 €
Spedizione prevista il27 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
51,10 €
100 ML
122,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3Cl3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-071-0
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥97.0% (GC)
P. ebollizione:
151-153 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
1.3 hPa ( 20 °C)
51,10 €
Spedizione prevista il27 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
151 °C
Potenza
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
151-153 °C/1013 hPa
Punto di fusione
17-18 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.56 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)CO
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Assessment of EDDP Perchlorate Stability in Biological Samples: An investigation focused on the stability of methaDoneand its main metabolite, EDDP perchlorate, in oral fluids. The study highlighted the importance of understanding metabolite stability for accurate drug testing and monitoring in forensic and clinical settings (Fucci and De Giovanni, 2008).
  • EDDP Perchlorate in Drug Testing: EDDP perchlorate was examined in a forensic context using the SPME technique to simultaneously detect multiple drugs of abuse in saliva. This method underscores the utility of EDDP perchlorate as a reliable biomarker in toxicology studies and drug monitoring (Fucci, De Giovanni, and Chiarotti, 2003).
  • Pharmacological Action of MethaDoneand Metabolites: Research explored the interaction of methaDoneand its metabolites, including EDDP perchlorate, with rat alpha3beta4 nicotinic receptors. These findings contribute to the understanding of the pharmacodynamic properties of methadone′s metabolites, relevant in the development of therapeutic and diagnostic strategies (Xiao et al., 2001).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.551 - 1.561
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Etilenglicole anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
324558
Etilenglicole