Documenti fondamentali
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
Sinonimo/i:
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl3Rh · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.26 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-165-4
Livello qualitativo
Potenza
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Risultati analitici
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %