Documenti fondamentali
1.01042
SAFC
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, Potassium aluminium sulfate, Alum potassium, Potassium alum
Scegli un formato
1 KG
127,00 €
3 X 1 KG
Chiedi
25 KG
Chiedi
127,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
127,00 €
3 X 1 KG
Chiedi
25 KG
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-141-3
127,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
92.5 °C
Solubilità
139 g/L
Densità
1.75 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Pharmaceutical grade aluminium potassium sulfate dodecahydrate is used in pharmaceutical industries as pH adjuster, buffer agents, in medicine mainly as an adstringent (or styptic) and antiseptic.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.