Documenti
8.07246
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Phenylenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-404-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
567 °C
Potenza
80 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
267 °C/1013 hPa
Punto di fusione
139-141 °C
Temp. transizione
flash point 156 °C
Densità
1.135 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)