Vai a
88461
2,3-Diaminonaphthalene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
naphthalene-2,3-diamine, 2,3-Naphthalenediamine, DAN
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,80 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-241-0
Beilstein/REAXYS Number:
2206394
MDL number:
36,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
196-202 °C
fluorescence
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Diaminonaphthalene, also known as 2,3 DAN, is an aromatic diamino fluorescent compound designed for carrying out DAN assays. Reacting with nitrite, 2,3 DAN forms the fluorescent product, 3-naphthotriazole (NAT), determined fluorometrically.
Application
2,3-Diaminonaphthalene or DAN is suitable for fluorescence-spectroscopic determination of nitrite/ nitrate in milk and soy based food products.
DAN is used in the fluorometric determination of selenium in biological materials.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 406 nm, there are lower maxima at 426, 386 and 450 nm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D2757D21200D21405
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
description
97%
description
99%
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
fluorescence
-
fluorescence
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
fluorescence
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
99%
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Diaminonaphthalene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)