8.06373
Sodium borohydride
fine granular for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.02 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
500 °C (decomposition)
Punto di fusione
>360 °C (slow decomposition)
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
350‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Zero valent iron nanoparticles supported on mesoporous carbon (Starbon) by in situ reductions of Fe3+ ions.[2]
- Ag nanoparticles on graphene using AgNO3 as a precursor.[3]
- Ag-Pd/ZrO2 catalytic system applicable in plasmonic catalysis.[4] It can also be used as a source to store as well as generate hydrogen for energy-carrier applications.[5]
Risultati analitici
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.