Documenti
8.04805
Sigma-Aldrich
Isobutyronitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobutyronitrile, Isopropyl cyanide, 2-Methylpropionitrile
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
201-147-5
Tensione di vapore
43.5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
482 °C
Potenza
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.6-12.7 % (v/v)
pH
6 ( in H2O)
Punto di fusione
-72 °C
Temp. transizione
flash point 8 °C
Solubilità
240 mg/L
Densità
0.77 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.770 - 0.771
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C