Documenti fondamentali
8.00420
Sigma-Aldrich
3-Aminophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
Scegli un formato
5 G
27,00 €
250 G
57,00 €
1 KG
153,00 €
50 KG
4.380,00 €
27,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
27,00 €
250 G
57,00 €
1 KG
153,00 €
50 KG
4.380,00 €
About This Item
Formula condensata:
3-(NH2)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
209-711-2
NACRES:
NA.22
27,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>600 °C
Potenza
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
164 °C/15 hPa
Punto di fusione
122 °C
Temp. transizione
flash point 178 °C
Solubilità
26 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2