Documenti fondamentali
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Dichlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
1,3-(Cl)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
208-792-1
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
3 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
173 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-25 °C
Temp. transizione
flash point 65 °C
Densità
1.29 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67.0 °C - closed cup