Documenti fondamentali
389951
Sigma-Aldrich
Pentyl isocyanate
98%
Scegli un formato
5 G
154,00 €
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
154,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
136-137 °C (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Stringa SMILE
CCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h2-5H2,1H3
VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lajos Nagy et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-23)
In this article, the capability of encoding information using a homologous series of monodisperse monomethoxypolyethylene glycols (mPEG), with a number of ethylene oxide units ranging from nEO = 5 to 8, and monodisperse linear aliphatic isocyanates containing a number of