Documenti fondamentali
8.03214
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Diethylacetamide, Acetic acid diethylamide
Scegli un formato
100 ML
100,00 €
100,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
100,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
211-685-2
NACRES:
NA.22
100,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.2 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
182-186 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 76 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC)(CC)C(=O)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.907 - 0.911
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup