Documenti fondamentali
23233
Supelco
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 60ML PK12
Scegli un formato
12 EA
29,10 €
29,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
29,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
29,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass bottle
Caratteristiche
closure type screw top bottle
Confezionamento
pkg of 12 ea
D.E. × alt.
38 mm × 95 mm
Volume
60 mL
Raccordi
thread for 20-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I was wondering if the product 23233 has a PTFE liner as it does not specify the exact item.
    1 risposta
    1. This product is not supplied with a cap. The image provided on the product page is representative only. See the links below for caps with PTFE liners that would be suitable for this bottle:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/27022
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z164313