Documenti fondamentali
8.02921
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,6-Dibromohexane, Hexamethylene bromide
Scegli un formato
250 ML
91,90 €
91,90 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
91,90 €
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)6Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
211-067-2
NACRES:
NA.22
91,90 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Potenza
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-85 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.61 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C