Documenti fondamentali
D63809
Sigma-Aldrich
1,6-Dichlorohexane
98%
Sinonimo/i:
Hexamethylene dichloride
Scegli un formato
100 G
34,37 €
500 G
75,60 €
34,37 €
Prezzo di listino49,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
34,37 €
500 G
75,60 €
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)6Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.07
Beilstein:
773673
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,37 €
Prezzo di listino49,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
165.0 - 170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.9 - 77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Mohsen Ghafari et al.
Journal of hazardous materials, 351, 117-123 (2018-03-12)
A novel one-step hyper-cross-linking method, using 1,2-dichloroethane (DCE) and 1,6-dichlorohexane (DCH) cross-linkers, expands the micropore volume of commercial styrenic polymers. Performance of virgin and modified polymers was evaluated by measuring hexane, toluene, and methyl-ethyl-ketone (MEK) adsorption capacity, adsorption/desorption kinetics, and
Heyan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(34), 8280-8285 (2017-03-24)
The effect of chain structure on flexibility and stability of macromolecules containing weak P-Fe metal coordination bonds is studied. Migration insertion polymerization (MIP) of FpC