Documenti fondamentali
8.02680
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Chloropropionyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-890-4
Tensione di vapore
10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
8.8-20.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
Punto di fusione
-32 °C
Temp. transizione
flash point 49 °C
Densità
1.32 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
3-Chloropropionyl chloride for synthesis. CAS No. 625-36-5, EC Number 210-890-4.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.318 - 1.323Identity (IR)passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.5 °C - closed cup