Documenti fondamentali
8.01977
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Butyryl chloride
Scegli un formato
250 ML
49,50 €
1 L
102,00 €
49,50 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
49,50 €
1 L
102,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-498-5
NACRES:
NA.22
49,50 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
39 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
280 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.5-7.3 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/589 1.412
P. ebollizione
101-105 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 18 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1