Documenti
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3AgO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
209-254-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Solubilità
10.2 g/L
Densità
3.26 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3