Documenti fondamentali
8.00871
Sigma-Aldrich
Bromoethane
for synthesis
Sinonimo/i:
Bromoethane, Ethyl bromide
Scegli un formato
250 ML
35,30 €
1 L
80,20 €
35,30 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
35,30 €
1 L
80,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-825-8
NACRES:
NA.22
35,30 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
510 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
6.7-11.3 % (v/v)
P. ebollizione
37-39 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-118 °C
Temp. transizione
flash point -20 °C
Solubilità
9 g/L
Densità
1.46 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCC
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8