Documenti
8.00826
Sigma-Aldrich
Acryloyl chloride
(stabilised with phenothiazine) for synthesis
Sinonimo/i:
Acryloyl chloride, Acrylic acid chloride
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
212-399-0
Tensione di vapore
106.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
P. eboll.
74-76 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point -4 °C
Densità
1.113-1.119 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.119
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Phenothiazine. At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C