Documenti fondamentali
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
Sinonimo/i:
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
Scegli un formato
5 G
529,00 €
529,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
529,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
529,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Gruppo funzionale
acyl chloride
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)