Documenti fondamentali
8.00610
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
(stabilised)
Sinonimo/i:
Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
248-666-3
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
355 °C
Potenza
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
240 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-58 °C
Temp. transizione
flash point 101 °C
Solubilità
107 g/L
Densità
1.029 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(CO)C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C