54050
4-Methoxyphenol
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Temp. autoaccensione
789 °F
Impurezze
≤2% hydroquinone dimethyl ether
P. eboll.
243 °C (lit.)
Punto di fusione
54-56 °C
55-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYR(7299)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?